Octan amonu ≥99.99%
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid ammonium salt
431311-250G
431311-50G
431311-250GEA
2350
PLN
431311-250G
431311-50G
Octan amonu ≥99.99%
Octan amonu
Formuła:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 g/mol Temp. topnienia: 113 °C Gęstość: 1.170 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 136 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013066 Numer CAS: 631-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9 Klasyfikacja Merck : 13,00495 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance | complying |
Identity (IR) | complying |
Assay | Min. 97.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 6.7 - 7.3 |
Sulfated ash | Max. 0.01 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 100 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |