Drukuj
octan talu (I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
T8266-100G T8266-25G T8266-5G
SIALT8266-100GEA 3470 PLN
SIALT8266-100G SIALT8266-25G SIALT8266-5G
octan talu (I), Sigma-Aldrich®
octan talu (I)
Formuła: C₂H₃O₂Tl
Temp. Wrzenia: 1457 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 110 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013045
Numer CAS: 563-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-257-5
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09392