Drukuj
octan talu (I) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetic acid thallium (I) salt, Thallous acetate
420770250 420771000 420775000
ACRO420770250EA 837 PLN
ACRO420770250 ACRO420771000 ACRO420775000
octan talu (I) 99%
octan talu (I)
Formuła: C₂H₃O₂Tl
Temp. Wrzenia: 1457 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 128…130 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013045
Numer CAS: 563-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-257-5
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09392
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %