Calcium propionate hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Propionic acid calcium salt hydrate
A14994.0E
A14994.36
A14994.0EEA
728
PLN
A14994.0E
A14994.36
Calcium propionate hydrate 97%
Calcium propionate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 4075-81-4
Molecular Formula: (CH3CH2COO)2Ca.xH2O
Formula Weight: 186.22(anhy)
Melting Point:
Formuła:
(CH₃CH₂COO)₂Ca·xH₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167354 Numer CAS: 4075-81-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-795-8 Klasyfikacja Merck : 14,1698 |