Drukuj
stearynian magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
415057-1KG 415057-25G
SIAL415057-1KGEA 299 PLN
SIAL415057-1KG SIAL415057-25G
stearynian magnezu, Sigma-Aldrich®
stearynian magnezu
Formuła: C₃₆H₇₀MgO₄
Temp. topnienia: 130…140 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036391
Numer CAS: 557-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-150-3
Klasyfikacja Merck : 13,05714