Drukuj
stearynian magnezu (3,8 - 5,0% Mg)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
240760010 240760250 240760050
ACRO240760010EA 260 PLN
ACRO240760010 ACRO240760250 ACRO240760050
stearynian magnezu (3,8 - 5,0% Mg)
stearynian magnezu
Formuła: C₃₆H₇₀MgO₄
Temp. topnienia: 130…140 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036391
Numer CAS: 557-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-150-3
Klasyfikacja Merck : 13,05714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 3.8 to 5.0 % (Mg) On dried substance
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
GC ≥90.0 % rel. content of stearic and palmitic acid
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 %
Cadmium (Cd) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm