Drukuj

octan baru, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

Synonim: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt

M-Clarity™ quality level = MQ100

255912-10G 255912-50G
SIAL255912-10GEA 826 PLN
SIAL255912-10G SIAL255912-50G
octan baru, Sigma-Aldrich®
octan baru
Formuła: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Temp. topnienia: ∼450 °C
Gęstość: 2.468 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012447
Numer CAS: 543-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00968

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR