Drukuj
oktanian sodu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
8.17081.9025EA 0 PLN
8.17081.9025 8.17081.1000 8.17081.9010 8.17081.9011
oktanian sodu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
oktanian sodu
Formuła: C₈H₁₅NaO₂
Temp. topnienia: 225…355 °C
Gęstość: >0,9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058511
Numer CAS: 1984-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-850-5