Drukuj
oktanian sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
334601000 334605000 334600025
ACRO334601000EA 309 PLN
ACRO334601000 ACRO334605000 ACRO334600025
oktanian sodu 98%
oktanian sodu
Formuła: C₈H₁₅NaO₂
Temp. topnienia: >225 °C
Gęstość: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058511
Numer CAS: 1984-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-850-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)