Drukuj
stearynian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3381-1G S3381-25G S3381-5G
SIALS3381-1GEA 215 PLN
SIALS3381-1G SIALS3381-25G SIALS3381-5G
stearynian sodu, Sigma-Aldrich®
stearynian sodu
Formuła: C₁₈H₃₅NaO₂
Temp. topnienia: 288 °C
Gęstość: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036404
Numer CAS: 822-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-490-5