Stearynian litu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
39335.30
39335.A1
39335.30EA
465
PLN
39335.30
39335.A1
Stearynian litu
Stearynian litu
CAS No.: 4485-12-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2Li
Formula Weight: 290.41
Physical Form: Powder
Melting Point: 220°
MDL No.: MFCD00042032
Formuła:
C₁₈H₃₅LiO₂ MW: 290.42 g/mol Temp. topnienia: 220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042032 Numer CAS: 4485-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-772-5 |