Drukuj
Stearynian litu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 140 PLN
ACRO413340250 ACRO413341000
Stearynian litu 95%
Stearynian litu
Formuła: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290.42 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042032
Numer CAS: 4485-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-772-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %