Drukuj
mrówczan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Formic acid sodium salt
71539-1KG 71539-500G
SIAL71539-1KGEA 748 PLN
SIAL71539-1KG SIAL71539-500G
mrówczan sodu, Sigma-Aldrich®
mrówczan sodu
Formuła: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Temp. topnienia: 257.31
Gęstość: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013101
Numer CAS: 141-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Klasyfikacja Merck : 13,08694