mrówczan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17813.0B
A17813.0I
A17813.30
A17813.0BEA
280
PLN
A17813.0B
A17813.0I
A17813.30
mrówczan sodu ≥98%
mrówczan sodu
Purity: 98%
CAS No.: 141-53-7
Molecular Formula: HCO2Na
Formula Weight: 68.01
Melting Point: 259-262°
Beilstein Reference: 3595134
Merck Reference: 14,8621
MDL No.: MFCD00013101
Formuła:
HCO₂Na Temp. topnienia: 259…262 °C Gęstość: 1,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013101 Numer CAS: 141-53-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Klasyfikacja Merck : 14,8621 |