Drukuj
mrówczan sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
148230010 148230051
ACRO148230010EA 268 PLN
ACRO148230010 ACRO148230051
mrówczan sodu 99%
mrówczan sodu
Formuła: HCO₂Na
Temp. Wrzenia: 360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 258…261 °C
Gęstość: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013101
Numer CAS: 141-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Klasyfikacja Merck : 13,08694
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 261 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %