Drukuj
Mrówczan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Formic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
294454-1KG 294454-25G 294454-500G
SIAL294454-1KGEA 505 PLN
SIAL294454-1KG SIAL294454-25G SIAL294454-500G
Mrówczan potasu, Sigma-Aldrich®
Mrówczan potasu
Formuła: CHKO₂
MW: 84.12 g/mol
Temp. topnienia: 165…168 °C
Gęstość: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013100
Numer CAS: 590-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-677-9
Klasyfikacja Merck : 12,07795