Mrówczan potasu, (max. 2% H₂O) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Formic acid potassium salt
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
A14551.30EA
274
PLN
A14551.30
A14551.0B
A14551.0I
Mrówczan potasu, (max. 2% H₂O) 99%
Mrówczan potasu
Purity: 99%
CAS No.: 590-29-4
Molecular Formula: HCO2K
Formula Weight: 84.12
Melting Point: 165-168°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3623272
Merck Reference: 14,7633
MDL No.: MFCD00013100
Formuła:
CHKO₂ MW: 84.12 g/mol Temp. topnienia: 165…168 °C Gęstość: 1.91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013100 Numer CAS: 590-29-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-677-9 Klasyfikacja Merck : 14,7633 |