Drukuj
octan sodu 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Acetic acid sodium salt
27653.235EA 228 PLN
27653.235 27653.292 27653.260 27653.460 27653.360
octan sodu 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324
Gęstość: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Identification Passes test
IR Spectrum Passes test
pH (25°C; 5 %) 7.0 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test