Drukuj
octan sodu, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06264.0050 1.06264.0500
1.06264.0050EA 709 PLN
1.06264.0050 1.06264.0500
octan sodu, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4
Temp. topnienia: 324
Gęstość: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 365 g/l (20 °C)
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 82.04 g/mol
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C