Drukuj
octan sodu, anhydrous ≥99.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Acetic acid sodium salt
32319-40KG 32319-1KG 32319-6X1KG
32319-40KGEA 6890 PLN
32319-40KG 32319-1KG 32319-6X1KG
octan sodu, anhydrous ≥99.0%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Fluka™
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4 Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO₄-titr.) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Loss on drying (120°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 7.0 - 9.2
Arsenic (As) Max. 0.00001 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying