Drukuj
octan sodu
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Acetic acid sodium salt
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 91.9 PLN
CAYM400037-100 CAYM400037-500
octan sodu
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 881.4
Temp. topnienia: 324
Gęstość: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711