Drukuj
octan sodu
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54652-2 54652-3
BMOL54652-2EA 0 PLN
BMOL54652-2 BMOL54652-3
octan sodu
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 12,08711