octan sodu, bezwodny ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: NaOOCCH3
Formula Weight: 82.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.528
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formuła:
H₃CCOONa Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 324 °C Gęstość: 1,528 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012459 Numer CAS: 127-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Klasyfikacja Merck : 14,8571 |