Drukuj
octan sodu, bezwodny ≥99.997% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11005.06 11005.14 11005.22
11005.06EA 352 PLN
11005.06 11005.14 11005.22
octan sodu, bezwodny ≥99.997% (metals basis)
octan sodu
Purity: 99.997% CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: NaOOCCH3 Formula Weight: 82.03 Physical Form: Powder Density: 1.528 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Klasyfikacja Merck : 14,8571