octan sodu, anhydrous 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid sodium salt
149610010
149610025
149610050
ACRO149610010EA
486
PLN
ACRO149610010
ACRO149610025
ACRO149610050
octan sodu, anhydrous 99+%, extra pure
octan sodu
Formuła:
H₃CCOONa Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 324 °C Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012459 Numer CAS: 127-09-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Klasyfikacja Merck : 12,08711 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |