Drukuj
octan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5708-1KG P5708-500G
SIALP5708-1KGEA 887 PLN
SIALP5708-1KG SIALP5708-500G
octan potasu, Sigma-Aldrich®
octan potasu
Formuła: CH₃COOK
Temp. topnienia: 304 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012458
Numer CAS: 127-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-822-2
Klasyfikacja Merck : 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM