Octan cezu ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44434.14
44434.22
44434.14EA
916
PLN
44434.14
44434.22
Octan cezu ≥99.998% (metals basis)
Octan cezu
Purity: 99.998%
CAS No.: 3396-11-0
Molecular Formula: CsOOCCH3
Formula Weight: 191.95
Physical Form: Lump/Powder
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00013056
Formuła:
H₃CCOOCs Temp. topnienia: 194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013056 Numer CAS: 3396-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 222-248-0 |