Drukuj
Maślan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5887-1G B5887-250MG B5887-5G
SIALB5887-1GEA 1110 PLN
SIALB5887-1G SIALB5887-250MG SIALB5887-5G
Maślan sodu, Sigma-Aldrich®
Maślan sodu
Formuła: C₄H₇NaO₂
Temp. topnienia: 244 °C
Gęstość: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Numer MDL: MFCD00002816
Numer CAS: 156-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-857-6