Maślan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 156-54-7
Molecular Formula: C4H7NaO2
Formula Weight: 110.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase
Formuła:
C₄H₇NaO₂ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,324 g/cm³ (30 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002816 Numer CAS: 156-54-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-857-6 |