Drukuj
Maślan sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 151 PLN
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Maślan sodu 98%
Maślan sodu
Formuła: C₄H₇NaO₂
Temp. topnienia: 250…253 °C
Gęstość: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002816
Numer CAS: 156-54-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-857-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %