Drukuj
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324507-100G W324507-1KG W324507-5KG W324507-SAMPLE
SIALW324507-100GEA 267 PLN
SIALW324507-100G SIALW324507-1KG SIALW324507-5KG SIALW324507-SAMPLE
Undecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Undecanoic acid
Formuła: C₁₁H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002730
Numer CAS: 112-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-964-2