Drukuj
kwas mirystynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3128-100G M3128-10G
SIALM3128-100GEA 606 PLN
SIALM3128-100G SIALM3128-10G
kwas mirystynowy, Sigma-Aldrich®
kwas mirystynowy
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >165 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002744
Numer CAS: 544-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-875-2
Klasyfikacja Merck : 12,06416