Drukuj
Kwas propionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
402907-100ML 402907-500ML
SIAL402907-100MLEA 284 PLN
SIAL402907-100ML SIAL402907-500ML
Kwas propionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas propionowy
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 141 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-176-3
Jednostka: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Klasyfikacja Merck : 13,07917