Drukuj
Kwas walerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas butanokarboksylowy, Kwas pentanowy
MQ300
W310107-10KG-K W310107-1KG-K W310107-25KG-K W310107-5KG-K
SIALW310107-10KG-KEA 1310 PLN
SIALW310107-10KG-K SIALW310107-1KG-K SIALW310107-25KG-K SIALW310107-5KG-K
Kwas walerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10042