Drukuj
Kwas walerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas butanokarboksylowy, Kwas pentanowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
240370-100ML 240370-5ML
SIAL240370-100MLEA 219 PLN
SIAL240370-100ML SIAL240370-5ML
Kwas walerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas walerianowy
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004413
Numer CAS: 109-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-677-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10042