Drukuj
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279900-10KG-K W279900-20KG-K W279900-2KG-K
SIALW279900-10KG-KEA 1330 PLN
SIALW279900-10KG-K SIALW279900-20KG-K SIALW279900-2KG-K
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
kwas oktanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 239,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004429
Numer CAS: 124-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-677-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01771