Drukuj
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
O3907-1L O3907-2L O3907-500ML
SIALO3907-1LEA 216 PLN
SIALO3907-1L SIALO3907-2L SIALO3907-500ML
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
kwas oktanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 239,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004429
Numer CAS: 124-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-677-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01771