Drukuj
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
C2875-10ML C2875-100ML C2875-1L C2875-500ML
SIALC2875-10MLEA 202 PLN
SIALC2875-10ML SIALC2875-100ML SIALC2875-1L SIALC2875-500ML
kwas oktanowy, Sigma-Aldrich®
kwas oktanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 239,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004429
Numer CAS: 124-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-677-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01771