kwas stearynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
175366-100G
175366-1KG
175366-5KG
SIAL175366-100GEA
109
PLN
SIAL175366-100G
SIAL175366-1KG
SIAL175366-5KG
kwas stearynowy, Sigma-Aldrich®
kwas stearynowy
Formuła:
C₁₈H₃₆O₂ Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 67 °C Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002752 Numer CAS: 57-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-313-4 Klasyfikacja Merck : 13,08882 |