Drukuj
Kwas pelargonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
W278408-10KG-K W278408-1KG-K W278408-20KG-K W278408-5KG-K
SIALW278408-10KG-KEA 1360 PLN
SIALW278408-10KG-K SIALW278408-1KG-K SIALW278408-20KG-K SIALW278408-5KG-K
Kwas pelargonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas pelargonowy
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004433
Numer CAS: 112-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-931-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07198