Drukuj
Kwas pelargonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nonanowy
M-Clarity™ quality level = MQ100
N5502-100G N5502-25G
SIALN5502-100GEA 423 PLN
SIALN5502-100G SIALN5502-25G
Kwas pelargonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas pelargonowy
Formuła: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 253
Temp. topnienia: 12
Gęstość: 0.9055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 133
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004433
Numer CAS: 112-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-931-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,07198