Drukuj
Kwas nonadekanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
N5252-1G N5252-5G
SIALN5252-1GEA 363 PLN
SIALN5252-1G SIALN5252-5G
Kwas nonadekanowy, Sigma-Aldrich®
Kwas nonadekanowy
Formuła: C₁₉H₃₈O₂
Temp. Wrzenia: 297 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002754
Numer CAS: 646-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-472-4