Drukuj
kwas kapronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
153745-100G 153745-2.5G 153745-500G
SIAL153745-100GEA 202 PLN
SIAL153745-100G SIAL153745-2.5G SIAL153745-500G
kwas kapronowy, Sigma-Aldrich®
kwas kapronowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 202
Temp. topnienia: –4.8 °C
Gęstość: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004421
Numer CAS: 142-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-550-7
Jednostka: 2829
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01765