Drukuj
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W283207-10KG-K W283207-1KG-K W283207-25KG-K
SIALW283207-10KG-KEA 902 PLN
SIALW283207-10KG-K SIALW283207-1KG-K SIALW283207-25KG-K
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 352
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064