Drukuj
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0500-100G P0500-10G P0500-250G
SIALP0500-100GEA 1770 PLN
SIALP0500-100G SIALP0500-10G SIALP0500-250G
kwas palmitynowy, Sigma-Aldrich®
kwas palmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 352
Temp. topnienia: 61…63 °C
Gęstość: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002747
Numer CAS: 57-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-312-9
Klasyfikacja Merck : 13,07064