Drukuj
Kwas cerotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
H0388-100MG H0388-25MG
SIALH0388-100MGEA 762 PLN
SIALH0388-100MG SIALH0388-25MG
Kwas cerotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cerotynowy
Formuła: C₂₆H₅₂O₂
MW: 396.7 g/mol
Temp. Wrzenia: 419
Temp. topnienia: 76…77 °C
Gęstość: 0.8198 g/cm³ (100 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002811
Numer CAS: 506-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-040-2