Drukuj
Kwas octowy glacial_AcOH 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
39745.AE 39745.AP
39745.AEEA 592 PLN
39745.AE 39745.AP
Kwas octowy glacial_AcOH 99,9 Metals basis
Kwas octowy
Purity: 99.9+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118.1 °C
Temp. topnienia: 16.6 °C
Gęstość: 1.049
Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
Klasyfikacja Merck : 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM