Drukuj
Kwas octowy ≥99.9985% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10994.AE 10994.AP 10994.AC
10994.AEEA 1290 PLN
10994.AE 10994.AP 10994.AC
Kwas octowy ≥99.9985% (metals basis)
Kwas octowy
Purity: 99.9985% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Formuła: H₃CCOOH
Temp. Wrzenia: 118,1 °C
Gęstość: 1,049
Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
Klasyfikacja Merck : 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM