Drukuj
Kwas arachidowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 287 PLN
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Kwas arachidowy
Kwas arachidowy
Formuła: C₂₀H₄₀O₂
Temp. Wrzenia: 328 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002755
Numer CAS: 506-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-031-3
Klasyfikacja Merck : 12,00802