Drukuj
kwas laurynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4250-100G L4250-500G
SIALL4250-100GEA 184 PLN
SIALL4250-100G SIALL4250-500G
kwas laurynowy, Sigma-Aldrich®
kwas laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…45 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002736
Numer CAS: 143-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1
Klasyfikacja Merck : 13,05400